주요 문서
SML0633
Sigma-Aldrich
UNC0646
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(1-Cyclohexyl-4-piperidinyl)-2-[hexahydro-4-(1-methylethyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-6-methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩188,790
25 MG
₩758,307
₩188,790
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩188,790
25 MG
₩758,307
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H59N7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
621.90
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩188,790
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OCCCN6CCCCC6)OC)N4CCN(CCC4)C(C)C)C1CCCCC1
InChI
1S/C36H59N7O2/c1-28(2)41-19-10-20-43(24-23-41)36-38-32-27-34(45-25-11-18-40-16-8-5-9-17-40)33(44-3)26-31(32)35(39-36)37-29-14-21-42(22-15-29)30-12-6-4-7-13-30/h26-30H,4-25H2,1-3H3,(H,37,38,39)
InChI key
OUKWLRHRXOPODD-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
UNC0646 is potent, selective inhibitor of the methyltransferase G9a, which catalyzes lysine-methylation of histones, and nonhistone proteins including p53.
UNC0646 is potent, selective inhibitor of the methyltransferase G9a.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
David A Vierra et al.
Oncotarget, 8(44), 76443-76457 (2017-11-05)
Fanconi anemia (FA) is a rare disease characterized by congenital defects, bone marrow failure, and atypically early-onset cancers. The FA proteins function cooperatively to repair DNA interstrand crosslinks. A major step in the activation of the pathway is the monoubiquitination