분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.COc1cc2c(NC3CCN(CC3)C(C)C)nc(nc2cc1OCCCN4CCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C30H47N5O2.H2O/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23;/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33);1H2
InChI key
LLJGACAJGYXBTL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- in fractionation and isolation of human blood cells and cell nuclei
- in the analysis of human immunodeficiency virus (HIV) reactivation in latently infected cell line
- to determine the effect of G9a and its enzymatic activity on cisplatin resistance
생화학적/생리학적 작용
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.