SML0517
Amlexanox
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Amino-7-(1-methylethyl)-5-oxo-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid, AA 673, Amoxanox, CHX 3673
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL at warmed, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
InChI key
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.