SML0189
Indinavir sulfate salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, antiretroviral agent
동의어(들):
2,3,5-Trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-(phenylmethyl)-D-erythro-pentonamide sulfate hydrate, Crixivan hydrate, L-735,524 hydrate, MK-639 hydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Indinavir sulfate salt hydrate, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
주관자
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.