주요 문서
SMB00415
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
동의어(들):
α-Man-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl α-D-Mannopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩1,085,847
₩1,085,847
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩1,085,847
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O9
Molecular Weight:
350.36
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩1,085,847
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
InChI key
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
관련 카테고리
일반 설명
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside.
생화학적/생리학적 작용
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)