주요 문서
SMB00403
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl α-D-mannopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩722,071
₩722,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩722,071
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H23N3O8
CAS Number:
Molecular Weight:
337.33
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩722,071
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C(CO)O[C@@H]1OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12?/m0/s1
InChI key
ABBZTEUICIJBPU-SJZSRGDHSA-N
일반 설명
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
생화학적/생리학적 작용
α-Man-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)