주요 문서
SCP0210
Sigma-Aldrich
Pheromonotropin Pseudalatia
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩308,256
₩308,256
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩308,256
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C101H155N25O30
Molecular Weight:
2199.46
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩308,256
예상 입고일2025년 4월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥65%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Leu-Ser-Tyr-Asp-Asp-Lys-Val-Phe-Glu-Asn-Val-Glu-Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
애플리케이션
Pheromonotropin Pseudalatia is a pheromonotropic neuropeptide structurally related to leucopyrokinin from the armyworm larvae. Pheromonotropins are use to study the pheromone systems of insects.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)