분석
>99% (TLC)
양식
powder
분자량
796.95 g/mol
포장
pkg of 1 × 25 mg (850539P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 850539P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([H])C[C@H](OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]4[C@H](C)CCC
InChI
1S/C38H74N2O11P2/c1-11-12-28(2)31-13-14-32-36-33(27-35(38(31,32)4)47-22-24-51-53(44,45)49-20-18-40(8,9)10)37(3)16-15-30(41)25-29(37)26-34(36)46-21-23-50-52(42,43)48-19-17-39(5,6)7/h28-36,41H,11-27H2,1-10H3/t28-,29+,30-,31-,32+,33+,34-,35+,36+,37+,38-/m1/s
InChI key
RTNFJBQUBTXGHR-HECRFRQFSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.