주요 문서
SCP0003
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate 1, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
동의어(들):
Z-LLL-AMC, Z-Leu-Leu-Leu-AMC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩314,650
₩314,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩314,650
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H48N4O7
Molecular Weight:
648.79
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩314,650
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
제품명
Proteasome Substrate 1, fluorogenic,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-AMC
생화학적/생리학적 작용
Z-Leu-Leu-Leu-AMC is a fluorogenic substrate for measuring the chymotrypsin-like peptidase activity of the 20S proteasome.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oriane Tasta et al.
Free radical biology & medicine, 164, 303-314 (2021-01-16)
Premature placental senescence is a hallmark of pregnancy-related disorders such as intrauterine growth restriction (IUGR) and preeclampsia (PE), two major cause of maternal and neonatal morbidity and mortality. Oxidative stress and lipid peroxidation are involved in the pathogenesis of PE
S Tsubuki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 196(3), 1195-1201 (1993-11-15)
A tripeptide aldehyde protease inhibitor, benzyloxycarbonyl(Z)-Leu-Leu-leucinal (ZLLLa1), initiates neurite outgrowth in PC12 cells at an optimal concentration of 30nM. This result suggests the existence of a protease which regulates neurite formation in PC12 cells. We report here an attempt to