주요 문서
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩456,649
₩456,649
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩456,649
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H40N10O6
Molecular Weight:
600.67
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩456,649
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥62%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)