SCP0225
Proteasome Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
동의어(들):
Carbobenzoxy-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin, benzyloxycarbonyl-glycyl-glycyl-leucyl-7-amido-4-methylcoumarin, Z-GGL-AMC
크기 선택
₩235,277
크기 선택
About This Item
₩235,277
추천 제품
제품명
Proteasome Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥87%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객