주요 문서
SAB5701767
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-α-Synuclein-S129 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩534,195
₩534,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩534,195
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩534,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
human
농도
1.35 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer129 )
유전자 정보
human ... SNCA(6622)
일반 설명
Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. Synucleins are abundantly expressed in the brain and alpha- and beta-synuclein inhibit phospholipase D2 selectively. SNCA may serve to integrate presynaptic signaling and membrane trafficking. Defects in SNCA have been implicated in the pathogenesis of Parkinson disease. SNCA peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene.
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S129 of human alpha-Synuclein
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)