제품명
Anti-Synuclein α Antibody, serum, Chemicon®
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rat, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNCA(6622)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
1:1,000-1:2,000 dilutoin of a previous lot was used on paraffin sections; 1:4,000-1:12,000 dilution of a previous lot was used on frozen sections.
Western blot:
1:1,000-1:2,000. Shows a 14-19kDa band.
Immunocytochemistry:
Previous lot used IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
품질
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected Synuclein on 10 µg of human brain lysates.
표적 설명
결합
물리적 형태
분석 메모
Human brain sections.
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable