주요 문서
SAB4700934
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD222/IGF2 receptor/CIMPR antibody produced in mouse
clone MEM-238
동의어(들):
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩530,642
₩530,642
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩530,642
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩530,642
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
생물학적 소스
mouse
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MEM-238, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
nonhuman primates, human
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 4 μg/mL
수납 번호(accession number)
P11717
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IGF2R(3482)
일반 설명
The antibody MEM-238 recognizes an epitope between amino acids 192-697 of CD222 (IGF2 receptor), a ubiquitously expressed 250 kDa multifunctional type I transmembrane protein. The majority of CD222 is found in the late endosomal/prelysosomal compartment, 5-10% in the plasma membrane and the truncated (220 kDa) form of CD222 is present in human and bovine serum.
면역원
Recombinant Vaccinia virus encoding CD222.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)