SAB4300133
Anti-phospho-STAT1 (pSer727) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-DKFZp686B04100 antibody produced in rabbit, Anti-ISGF-3 antibody produced in rabbit, Anti-STAT91 antibody produced in rabbit, Anti-signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa antibody produced in rabbit
크기 선택
₩606,057
예상 입고일2025년 8월 08일세부사항
크기 선택
About This Item
₩606,057
예상 입고일2025년 8월 08일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~91 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(P-M-SP-P-E)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer727)
유전자 정보
human ... STAT1(6772)
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터