제품명
Anti-Collagen Type III antibody, Mouse monoclonal, clone FH-7A, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
FH-7A, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~70 kDa
종 반응성
rat, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat skin sections.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COL3A1(1281)
일반 설명
Monoclonal anti-collagen type III specifically recognizes native and denatured collagen type III from human 1 and rat 2 origin. It does not recognize collagen types I, II, IV, V, VI and X.
Collagen type III, also known as collagen α-1(III) (COL3A1), is encoded by the gene mapped to human chromosome 2q24.3-q31. It is the highly expressed collagen in blood vessels and hollow organs.
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
in a Family with Aortic Aneurysms