₩834,229
추천 제품
제품명
Anti-Collagen III antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 138 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COL3A1(1281)
일반 설명
Collagen III is also termed as collagen type III α1 (COL3A1). It is a fibrillar collagen present in extensible connective tissues. COL3A1 spans around 44 kb in length and has 52 exons. It is expressed in blood vessels and hollow organs. Collagen III gene is located on human chromosome 2q32.2.
면역원
Immunogen Range: 81-130
애플리케이션
Immunohistochemistry (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객