클론
GG-7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)