주요 문서
SAB3700293
Sigma-Aldrich
Anti-goat IgG (H+L) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 MG
₩318,812
₩318,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
2 MG
₩318,812
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
₩318,812
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
chicken
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
goat
농도
2.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
An immunoglobulin has two heavy chain and two light chain connected by disulfide bond. It mainly helps in immune defense. It is a glycoprotein. IgG is a major class of immunoglobulin. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III. Goat IgG has two subclasses- IgG1 and IgG2.
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Goat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Chicken Serum, Goat IgG and Goat Serum.
면역원
Goat IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG
물리적 형태
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis
Miyama A, et al.
International Ophthalmology (2015)