주요 문서
SAB2900809
Sigma-Aldrich
Anti-BCAS1 / NABC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
AIBC1, BCAS1, NABC1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,172,731
₩1,172,731
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,172,731
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩1,172,731
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
기술
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BCAS1(8537)
면역원
BCAS1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human BCAS1.
NABC1/BCAS1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human BCAS1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fan Yang et al.
Molecular brain, 12(1), 17-17 (2019-03-15)
Hypomyelination in the central nerves system (CNS) is one of the most obviously pathological features in Niemann-Pick Type C disease (NPC), which is a rare neurodegenerative disorder caused by mutations in the NPC intracellular cholesterol transporter 1 or 2 (Npc1