주요 문서
SAB1407662
Sigma-Aldrich
Anti-VNN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
HSA238982, MGC171203, PAGEL-beta, PAGEL-eta, PAGEL-zeta
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~16.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VNN3(55350)
관련 카테고리
일반 설명
This gene is the central gene in a cluster of three vanin genes on chromosome 6q23-q24. The open reading frame is disrupted by a frameshift, and all splice variants that have been described are candidates for nonsense-mediated decay (NMD). Consequently, it is unlikely that this gene expresses a protein in vivo, so it is classified as a pseudogene. Extensive alternative splicing has been described; the two most common variants are represented as RefSeqs. (provided by RefSeq)
면역원
VNN3 (NP_523239.1, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIISHFPKCVAVFALLALSVGALDTFIAAVYEHAVILPNRTETPVSKEEALLLMNKNIDVLEKAVKLAAKQGAHIIVTPEDGIYGWIFTRESIYPYLEDIPDPGVNWIPCRDPWRKSKKMNEPVSKELCYHCHSECNQYGQWKLYRT
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)