주요 문서
Z400165
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
SS frame, pore size 63 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩275,674
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩275,674
About This Item
UNSPSC 코드:
41105003
NACRES:
NB.35
₩275,674
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
ATM 230SS8F
입자 크기
230 mesh
공극 크기
63 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
입자 크기 환산표(출처: Merck Lab Basics Technical Library)
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library