주요 문서
Z168963
Supelco
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 150 mm
동의어(들):
grinding and crushing equipment, natural stone pestle and mortar, tool for manually grinding solid samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩3,004,299
₩3,004,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩3,004,299
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
₩3,004,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
agate
포장
pack of 1 ea
깊이
45 mm
I.D.
136 mm
O.D.
150 mm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)