주요 문서
SAB1305542
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CD138 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 587CT7.3.6.5, crude ascites, buffered aqueous solution
동의어(들):
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩662,288
₩662,288
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩662,288
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩662,288
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
crude ascites
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
587CT7.3.6.5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
32462 Da
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:8000
동형
IgM
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SDC1(6382)
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Changrim Lee et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-30)
Lacripep is a therapeutic peptide derived from the human tear protein, Lacritin. Lacripep interacts with syndecan-1 and induces mitogenesis upon the removal of heparan sulfates (HS) that are attached at the extracellular domain of syndecan-1. The presence of HS is