주요 문서
SAB1300820
Sigma-Aldrich
Anti-PKMYT1 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩520,695
₩520,695
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩520,695
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩520,695
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PKMYT1(9088)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine protein kinase family. This kinase preferentially phosphorylates and inactivates cell division cycle 2 protein (CDC2), and thus negatively regulates cell cycle G2/M transition. This kinase is associated with the membrane throughout the cell cycle. Its activity is highly regulated during the cell cycle. Protein kinases AKT1/PKB and PLK (Polo-like kinase) have been shown to phosphorylate and regulate the activity of this kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. Transcript Variant: This variant (1) encodes the longer isoform (1).
면역원
PKMYT1 (NP_004194, 134-168)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human PKMYT1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)