주요 문서
SAB1409795
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WT1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
GUD, WAGR, WIT-2, WT33
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1E2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 35.64 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... WT1(7490)
관련 카테고리
일반 설명
This gene encodes a transcription factor that contains four zinc-finger motifs at the C-terminus and a proline/glutamine-rich DNA-binding domain at the N-terminus. It has an essential role in the normal development of the urogenital system, and it is mutated in a small subset of patients with Wilm′s tumors. Multiple transcript variants, resulting from alternative splicing at two coding exons, have been well characterized. There is also evidence for the use of non-AUG (CUG) translation initiation site upstream of, and in-frame with the first AUG, leading to additional isoforms. Authors of PMID:7926762 also provide evidence that WT1 mRNA undergoes RNA editing in human and rat, and that this process is tissue-restricted and developmentally regulated. (provided by RefSeq)
면역원
WT1 (NP_000369.3, 349 a.a. ~ 439 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVRRVPGVAPTLVRSASETSEKRPFMCAYPGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTGEKPYQCDFKDCERRFSRSDQLKRHQRRHTGVKPFQCKTC
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)