주요 문서
S7324
Sigma-Aldrich
K-Strophanthin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
구성
cymarin, ~20% HPLC
erysimoside, ~15% HPLC
helveticoside, ~10% HPLC
strophanthidin, <10% HPLC
k-β-strophanthin, ~10% HPLC
k-strophanthoside, ~40% HPLC
저장 온도
2-8°C
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)