제품명
Substance P Fragment 1-7, ≥97% (HPLC)
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
구성
Peptide content, ≥65%
색상
white
UniProt 수납 번호
응용 분야
cell analysis
저장 온도
−20°C
SMILES string
NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C41H65N13O10/c42-19-5-4-12-28(51-37(60)30-13-7-21-53(30)38(61)25(43)11-6-20-48-41(46)47)39(62)54-22-8-14-31(54)36(59)50-27(16-18-33(45)56)34(57)49-26(15-17-32(44)55)35(58)52-29(40(63)64)23-24-9-2-1-3-10-24/h1-3,9-10,25-31H,4-8,11-23,42-43H2,(H2,44,55)(H2,45,56)(H,49,57)(H,50,59)(H,51,60)(H,52,58)(H,63,64)(H4,46,47,48)
InChI key
KPHDBQWTCKBKIL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TAC1(6863)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)