S4451
Sal003
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-3-Phenyl-N-[2,2,2-trichloro-1-[[[(4-chlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]ethyl]-2-propenamide, 3-Phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-((((4-chlorophenyl)amino)carbonothioyl)amino)ethyl)acrylamide
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
호환성
for use with Bio-Rad CFX96
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(NC(=S)NC(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C18H15Cl4N3OS/c19-13-7-9-14(10-8-13)23-17(27)25-16(18(20,21)22)24-15(26)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11,16H,(H,24,26)(H2,23,25,27)/b11-6+
InChI key
TVNBASWNLOIQML-IZZDOVSWSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)