주요 문서
S3752
Sigma-Aldrich
Tin(II) stearate
≥90%
동의어(들):
Stannous octadecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H70O4Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
685.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
양식
solid
색상
off-white to tan
작용기
ester
지질 유형
saturated FAs
배송 상태
ambient
SMILES string
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
InChI key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)