S0278
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
동의어(들):
N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
주관자
Bayer
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC활성 필터