주요 문서
RDCL2
Sigma-Aldrich
Director Ligation Module 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106618
NACRES:
NA.85
제품 RDCL2은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
일반 설명
Contains dephosphorylated- Hind III/Bgl II digested Director-Ready� pc-myc-CMV2 for transient, cytoplasmic expression of N-terminal c-myc fusion proteins in mammalian cells.
법적 정보
Director is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)