사용
96 assays
종 반응성
human, rat, mouse
포장
kit of 96 assay(s) (1 x 96 well plate)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type cultured cells (96 assays)
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MAPK8(5599)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
- RABSTOP1Stop SolutionSDS
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터