R5500
Ribonuclease A from bovine pancreas
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
동의어(들):
Pancreatic Ribonuclease, RNAsea, RNase A, Ribonucleate 3′-pyrimidinooligonucleotidohydrolase
크기 선택
₩109,417
크기 선택
About This Item
₩109,417
추천 제품
생물학적 소스
bovine pancreas
Quality Level
유형
Type XII-A
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
특이 활성도
75-125 Kunitz units/mg protein
분자량
~13,700
기술
cell based assay: suitable
불순물
salt, essentially free
적합성
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
protease, essentially free
저장 온도
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC활성 필터