주요 문서
R1783
Sigma-Aldrich
Rhodblock 1a
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩684,110
₩684,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩684,110
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
316.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩684,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
InChI key
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)