1561507
USP
Primaquine phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Primaquine bisphosphate, 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate salt, Primaquine diphosphate salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
primaquine
제조업체/상표
USP
mp
205-206 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1
InChI
1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Primaquine Phosphate Tablets.
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터