주요 문서
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩98,151
25 MG
₩397,170
₩98,151
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩98,151
25 MG
₩397,170
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H25F3N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
498.50
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
₩98,151
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
InChI key
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06745268 is an orally available, brain penetrant, potent and selective γ-secretase modulator. PF-06745268 induces robust and sustained reduction of brain amyloid-β42 (Aβ42) in rats.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)