BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
동의어(들):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩266,945
₩266,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩266,945
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.01
₩266,945
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polypropylene base
stainless steel rod
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23882
베이스 크기
210 mm × 155 mm
로드 크기
505 mm × 12 mm
크기
210 mm × 55 mm
일반 설명
Baseplate has rubber feet to minimize sliding and protect bench-top. Includes baseplate and support rod.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.