PZ0002
Maraviroc
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, UK-427857
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]-15/D
색상
white
solubility
DMSO: >30 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)c1nnc(C)n1[C@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5
InChI
1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
GSNHKUDZZFZSJB-QYOOZWMWSA-N
유전자 정보
human ... CCR5(1234)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.