색상
brown
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/2C22H24O9.2C22H22O8/c2*1-27-16-4-10(5-17(28-2)21(16)29-3)18-11-6-14-15(31-9-30-14)7-12(11)20(24)13(8-23)19(18)22(25)26;2*1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h2*4-7,13,18-20,23-24H,8-9H2,1-3H3,(H,25,26);2*4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3
InChI key
KOUZYZCESNTXJO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)