항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MC5, monoclonal
분자량
antigen 80 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rat, bovine, mouse, human
기술
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain cytosol preparation
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRKCB(5579) , PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcb(18751) , Prkcc(18752)
rat ... Prkcb(25023) , Prkcg(24681)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
behavioral ability and analgesic effects on rats with neuropathic
pain and expression of protein kinase C in the spinal dorsal horn