제품명
Anti-c-Fos antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 50-60 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue
western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FOS(2353)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Anti-c-Fos antibody produced in rabbit has been used in immunoassays to determine the c-fos immunoreactivity in spinal cord sections. It has been used in Immunohistochemistry.[1]
It may be used as a probe to determine the presence and roles of c-Fos in a wide variety of cell processes including cell proliferation and differentiation, and responses to cell damage or stress.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)