M9292
Memantine hydrochloride
≥98% (GC), powder, NMDA glutamate receptor antagonist
동의어(들):
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, 3,5-Dimethylamantadine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Memantine hydrochloride, ≥98% (GC)
분석
≥98% (GC)
양식
powder
주관자
Forest Labs
SMILES string
Cl.C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(N)(C3)C2
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11-,12-;
InChI key
LDDHMLJTFXJGPI-VXMZOEJHSA-N
유전자 정보
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a media supplement to serve as a control to study the neuroprotective effects of erythropoietin in N-methyl-D-aspartate receptor-induced toxicity[1]
- to intraperitoneally inject experimental animal to study its effect on traumatic injury[2]
- as a test compound to determine the dynamic range and selectivity of retinal pigment epithelium tissue penetration[3]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자