클론
B92, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable using cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
동형
IgG1
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TAP1(6890)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)