문서
P233
Sigma-Aldrich
PD 168,077 maleate salt
powder
동의어(들):
N-[[4-(2-Cyanophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-3-methylbenzamide maleate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H22N4O · C4H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
450.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
형태
powder
색상
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.Cc1cccc(c1)C(=O)NCN2CCN(CC2)c3ccccc3C#N
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... DRD4(1815)
생화학적/생리학적 작용
Selective D4 dopamine receptor agonist.
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Substituted [(4-phenylpiperazinyl)-methyl]benzamides: selective dopamine D4 agonists.
S A Glase et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(12), 1771-1772 (1997-06-06)