주요 문서
P1485
Dounce tissue grinder pestle
Small clearance, working volume 40 mL
동의어(들):
885302-0040
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩193,967
₩193,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩193,967
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
₩193,967
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
작업 용적
40 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
  • All-glass construction
  • Two pestles are supplied with each complete unit
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate
  • Replacement components are available and completely interchangeable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)