P0359
Palmitoylethanolamide
≥98% (HPLC), powder, cannabinoid receptor agonist
동의어(들):
N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Palmitoylethanolamide,
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
InChI key
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
1 of 4
이 품목 | SML0906 | SML0384 | SML2594 |
---|---|---|---|
Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Gene Information human ... CNR1(1268), CNR2(1269) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
결합
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)