Quality Level
solubility
H2O: 1 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
fungi
viruses
동작 모드
cell membrane | interferes
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C88H162N26O22S/c1-19-48(9)69(113-78(126)52(13)97-66(117)42-95-72(120)50(11)98-79(127)59(31-23-27-36-91)108-85(133)64(44-115)111-77(125)54(15)100-81(129)61(33-38-137-18)104-65(116)41-93)87(135)101-51(12)73(121)96-43-67(118)105-57(29-21-25-34-89)82(130)114-70(49(10)20-2)88(136)103-55(16)74(122)106-60(32-24-28-37-92)83(131)112-68(47(7)8)86(134)102-56(17)76(124)110-63(40-46(5)6)84(132)107-58(30-22-26-35-90)80(128)99-53(14)75(123)109-62(71(94)119)39-45(3)4/h45-64,68-70,115H,19-44,89-93H2,1-18H3,(H2,94,119)(H,95,120)(H,96,121)(H,97,117)(H,98,127)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,135)(H,102,134)(H,103,136)(H,104,116)(H,105,118)(H,106,122)(H,107,132)(H,108,133)(H,109,123)(H,110,124)(H,111,125)(H,112,131)(H,113,126)(H,114,130)/t48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,68-,69-,70-/m0/s1
InChI key
PJRSUKFWFKUDTH-JWDJOUOUSA-N
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable