주요 문서
N7411
Sigma-Aldrich
Neutralization Solution EF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3.7 L
₩161,385
₩161,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
3.7 L
₩161,385
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.52
₩161,385
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
양식
liquid
저장 온도
room temp
일반 설명
For sample preparation use in some GenElute kits.
제조 메모
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
법적 정보
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)