주요 문서
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
동의어(들):
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H8N4Na2O11S2
CAS Number:
Molecular Weight:
542.36
색상 지수 번호:
14890
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
구성
Dye content, ~85%
pH
6.0-7.2, yellow to blue
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI key
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)